Få mere at vide
Treprostinil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473018 10 mg
16455757 5 mg
16450016 2 mg
16422586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Treprostinil
CAS 81846-19-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H34O5
Mængde 10 mg
Synonym UT-15
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (320.09 mM)
SMIL OC(COC1=CC=CC2=C1C[C@](C[C@@H](O)[C@@H]3CC[C@@H](O)CCCCC)([H])[C@]3([H])C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.51
Formel vægt 390.51
Procent renhed 98.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation