Få mere at vide
Treosulfan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Treosulfan |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 278.013 |