Få mere at vide
Treosulfan, MedChemExpress
Beskrivelse
Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Treosulfan |
| CAS | 299-75-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H14O8S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NSC 39069 Treosulphan |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.32 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]([C@@H](O)COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.3 |
| Vis mere |