Få mere at vide
uvex Trend BOA™ Sort/grå/rød PU/PU 69082 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17293301 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17293301 47 -
17203301 38 -
17213301 39 1 par
17223301 40 -
17233301 41 -
17243301 42 1 par
17253301 43 -
17263301 44 -
17273301 45 -
17283301 46 -
17203311 48 -
17213311 49 -
17223311 50 -
17233311 51 -
17243311 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17293301 Leverandør uvex Leverandørnr. 6908247
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 2 Trend sikkerhedsfodtøj til medium-risiko applikationer (S1-S3); hælkappen giver øget stabilitet uden at begrænse bevægelsen
Uvex 2 Trend Perforeret Sko med BOA™ Fit System 6908.2 S1 P SRC
  • Sporty, S1 P perforeret sikkerhedssko med bred pasform
  • Åndbar perforeret mikrovelour
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • BOA™ Fit System Dial for tilpasset komfort, der er ensartet hele dagen
  • Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
  • Pålidelig beskyttelse for bærere
  • Stål tåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig komfortabel klima-indlægssål med fugttransportsystem
    • Hjælper med at opretholde fodtemperaturen for optimal bærekomfort
  • Blød polstring på krave og pløs
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Artikel nr. 6908.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Grå, Rød
Materiale Microvelour
Størrelse 47
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Stål
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko