Få mere at vide
uvex Trend BOA™ Sort/grå/rød PU/PU 69082 Lav sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 2 Trend Perforeret Sko med BOA™ Fit System 6908.2 S1 P SRC
- Sporty, S1 P perforeret sikkerhedssko med bred pasform
- Åndbar perforeret mikrovelour
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- BOA™ Fit System Dial for tilpasset komfort, der er ensartet hele dagen
- Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
- Pålidelig beskyttelse for bærere
- Stål tåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
- Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Reflekterende detaljer for øget synlighed
- Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig komfortabel klima-indlægssål med fugttransportsystem
- Hjælper med at opretholde fodtemperaturen for optimal bærekomfort
- Blød polstring på krave og pløs
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Artikel nr. 6908.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Størrelser: 38 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Grå, Rød |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 43 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Vis mere |