Få mere at vide
uvex Trend BOA™ Sort/blå PU/PU 69382 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17223911 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17223911 42 -
17283901 38 1 par
17293901 39 -
17203911 40 -
17213911 41 -
17233911 43 -
17243911 44 -
17253911 45 -
17263911 46 -
17273911 47 -
17283911 48 -
17293911 49 -
17203921 50 -
17213921 51 1 par
17223921 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17223911 Leverandør uvex Leverandørnr. 6938242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00 DKK
    783.16 DKK / 1 par
    Spare 81.84 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Uvex 2 Trend sikkerhedsfodtøj til medium-risiko applikationer (S1-S3); hælkappen giver øget stabilitet uden at begrænse bevægelsen
Uvex 2 Trend Perforeret Sko med BOA™ Fit System 69382 S1 P SRC
  • Sporty S1 P perforeret sikkerhedssko med bred pasform
  • Åndbar, perforeret mikrovelour
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • BOA™ Fit System Dial for tilpasset komfort, der er ensartet hele dagen
  • Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
  • Pålidelig beskyttelse for bærere
  • Ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig klima-indlægssål
    • Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
  • Blød polstret krave og støvtunge
  • Udtagelig og antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Artikel nr. 69382
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Microvelour
Størrelse 42
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Stål
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko