Beskrivelse
Uvex 2 Trend Sko 69098 S2 SRC
- Sporty, S2 sikkerhedssko med bred pasform
- Åndbar, vandafvisende perforeret mikrovelour
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
- Pålidelig beskyttelse for bærere
- Stål tåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
- Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Reflekterende detaljer for øget synlighed
- Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig komfortabel klima-indlægssål med fugttransportsystem
- Hjælper med at opretholde fodtemperaturen for optimal bærekomfort
- Blød polstring på krave og pløs
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Artikel nr. 69098
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Størrelser: 38 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Grå, Rød |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 38 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Vis mere |