Få mere at vide
uvex Trend Sort/Grå PU/PU 69498 Lav Sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17294091 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17294091 49 -
17284081 38 1 par
17294081 39 -
17204091 40 -
17214091 41 -
17224091 42 -
17234091 43 -
17244091 44 1 par
17254091 45 1 par
17264091 46 -
17274091 47 -
17284091 48 -
17204101 50 -
17214101 51 -
17224101 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17294091 Leverandør uvex Leverandørnr. 6949849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    671.43 DKK / 1 par
    Spare 68.57 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Uvex 2 Trend sikkerhedsfodtøj til medium-risiko applikationer (S1-S3); hælkappen giver øget stabilitet uden at begrænse bevægelsen
Uvex 2 Trend Sko 69498 S2 SRC
  • Sporty S2 sikkerhedssko med bred pasform
  • Åndbar, vandafvisende mikrovelour
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
  • Pålidelig beskyttelse for bærere
  • Ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Ergonomisk designet ydersål bestående af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig indersål
    • Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
  • Blød polstring på krave og støvtunge
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med et fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Artikel nr. 69498
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Grå
Materiale Microvelour
Størrelse 49
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Stål
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S2
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko