Få mere at vide
uvex Trend Sort/Blå PU/PU 69368 Sandal - Bredde 11
Artikelnummer. 17293821 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17293821 49 1 par
17283811 38 -
17293811 39 1 par
17203821 40 -
17213821 41 -
17223821 42 -
17233821 43 -
17243821 44 -
17253821 45 -
17263821 46 1 par
17273821 47 -
17283821 48 1 par
17203831 50 -
17213831 51 -
17223831 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17293821 Leverandør uvex Leverandørnr. 6936849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    653.33 DKK / 1 par
    Spare 66.67 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Uvex 2 Trend sikkerhedsfodtøj til medium-risiko applikationer (S1-S3); hælkappen giver øget stabilitet uden at begrænse bevægelsen
Uvex 2 Trend Sandal 69368 S1 SRC
  • Sporty S1 sikkerhedssandal med bred pasform
  • Åndbar mikrovelour
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Dobbelte, individuelt justerbare krog- og løkkestropper med modtræk
  • Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
  • Pålidelig beskyttelse for bærere
  • Ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig klima-indlægssål
    • Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
  • Blød polstret krave og støvtunge
  • Udtagelig og antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Artikel nr. 69368
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Microvelour
Størrelse 49
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Stål
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko