Beskrivelse
Uvex 2 Trend Sko 69342 S3 SRC
- Sporty S3 sikkerhedssko med bred pasform
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Glatløbende, smuds- og varmebestandigt snøresystem
- Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
- Pålidelig beskyttelse for bærere
- Penetrationssikker mellemsål i stål, ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
- Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Reflekterende detaljer for øget synlighed
- Skumkappe af polyurethan hjælper med at forlænge overdelens levetid
- Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig klima-indlægssål
- Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
- Blød polstret krave og støvtunge
- Udtagelig og antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Artikel nr. 69342
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Størrelser: 38 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Blå |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 44 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Vis mere |