Description
Uvex 2 Trend Boot 69358 S2 SRC
- Sporty S2 sikkerhedsstøvle med bred pasform
- Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Glatløbende, smuds- og varmebestandigt snøresystem
- Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
- Pålidelig beskyttelse for bærere
- Ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
- Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Reflekterende detaljer for øget synlighed
- Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig klima-indlægssål
- Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
- Blød polstret krave og støvtunge
- Udtagelig og antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
- Artikel nr. 69358
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Størrelser: 38 til 52
Specifications
Specifications
| Farve | Sort, Blå |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 49 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Show More |