Få mere at vide
uvex Trend Sort/Blå PU 69352 Støvle - Bredde 11
Artikelnummer. 17213691 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Artikelnummer. 17213691
Brand: uvex 6935246
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 2 Trend sikkerhedsfodtøj til medium-risiko applikationer (S1-S3); hælkappen giver øget stabilitet uden at begrænse bevægelsen
Uvex 2 Trend Boot 69352 S3 SRC
  • Sporty S3 sikkerhedsstøvle med bred pasform
  • Alle sålmaterialer fri for silikoner, blødgørere og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Glatløbende, smuds- og varmebestandigt snøresystem
  • Opfylder ESD-specifikation med volumenmodstand under 35 megaohm
  • Pålidelig beskyttelse for bærere
  • Penetrationssikker mellemsål i stål, ståltåkappe og stabiliserende Uvex anti-twist hælkappe for at forhindre ankelvridning
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual-density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Reflekterende detaljer for øget synlighed
  • Skumkappe af polyurethan hjælper med at forlænge overdelens levetid
  • Uvex Climazone teknologiforing, overdel og udtagelig behagelig klima-indlægssål
    • Fugttransportsystem hjælper med at opretholde fodtemperaturen
  • Blød polstret krave og støvtunge
  • Udtagelig og antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hæl og forfod
  • Artikel nr. 69352
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Læder
Størrelse 46
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Stål
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko