Få mere at vide
Trenbolone, Lipomed
Artikelnummer. 30461710
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30461710 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461710 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTBL152950
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Trenbolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone
CAS 10161-33-8
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O2
Synonym (17 beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17 beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3 [C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC navn (8 S,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Mængde 50 mg
Formel vægt 270.162 g/mol