Få mere at vide
Trenbolone enanthate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309960
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309960 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309960 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17607730AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone enanthate
CAS 1629618-98-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone enanthate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H34 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate
InChI formel InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 382.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 382.2508 g/mol