Få mere at vide
Trenbolon Enantate, Mikromol™
Artikelnummer. 18010650
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18010650 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010650 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3726.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trenbolon-Enantatet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone enanthate
CAS 1629618-98-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone enanthate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C25 H34 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate
InChI formel InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoat
Molekylvægt (g/mol) 382.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 382,2508 g/mol