Få mere at vide
Trenbolon-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trenbolone-d5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H17D5O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-d5, (+)-Trenbolone-d5, 17β-Hydroxyestra- 4,9,11-trien-3-one-d5, 17β-Trenbolone-d5, 9,10,11,12-Dehydro-19- nortestosterone-d5, RU 2341-d5, Trenbolone-d5, Trienbolone-d5, β-Trenbolone-d5 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@]2(C)C=CC3=C4C(C([2H])([2H])C[C@@]3([H])[C@]2([H])CC1)=C([2H])C(C([2H])([2H])C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.4 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?