Få mere at vide
Trenbolon Cyclohexylmethylcarbonat (Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat), Mikromol™
Artikelnummer. 18090240
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18090240 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3717.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trenbolon Cyclohexylmethylcarbonat (Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H34 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
InChI formel InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
SMIL C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
IUPAC navn cyclohexylmethyl [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] carbonat
Molekylvægt (g/mol) 410.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 410,554 g/mol