Learn More
Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate |
| CAS | 23454-33-3 |
| Analyte or Component Names | Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C26 H34 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?