missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trenbolonacetat, TRC

Artikelnummer. 30451752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451752 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT71908010MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Molekylær formel C20 H24 O3
Mængde 10 mg
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one','17β-hydroxy-','acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Formel vægt 312.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.