Få mere at vide
Trenbolonacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17939879
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17939879 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17939879 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1459.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trenbolonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone Acetate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C20 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 312,1725 g/mol