Få mere at vide
Trenbolonacetat, Lipomed
Artikelnummer. 30460494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460494 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460494 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTBL1528100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Trenbolonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone Acetate
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20 °C)
Molekylær formel C20 H24 O3
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC navn [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 312,1725 g/mol