Få mere at vide
Trenbolonacetat, 1 mg/ml i isopropanol, Lipomed
Artikelnummer. 30457935
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457935 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30457935 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTBL15281LI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Trenbolonacetat, 1 mg/ml i isopropanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC navn [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 312,1725 g/mol