Få mere at vide
Trenbolon-acetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317776
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317776 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317776 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17607710AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H24 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC navn [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 312,1725 g/mol