Få mere at vide
Trenbolone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317761
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317761 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317761 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17607700AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trenbolone
CAS 10161-33-8
Analyt- eller komponentnavne Trenbolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 270.162 g/mol