Få mere at vide
Trehalulose, TRC
Artikelnummer. 30180248
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180248 25 mg
30179852 100 mg
30179807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20748025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51411-23-5
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose, 1-O-alpha-D-Glucosylfructose, Mildear;Mildear 75, Trehalulose, Vitalose
IUPAC navn (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-one
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trehalulose
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4,6-15,17-21H,1-3H2/t4-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formel vægt 342.1162