Få mere at vide
Trehalose 6-Phosphate Dipotassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trehalose 6-Phosphate Dipotassium Salt |
| CAS | 136632-28-5 |
| Molekylær formel | C12 H21 K2 O14 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranosyl α-D-Glucopyranoside 6-(Dihydrogen Phosphate) Potassium Salt, T6P, Trehalose 6-Phosphate Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23O14P.2K/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9?,10-,11+,12+;;/m1../s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O[K])O[K])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | [potassiooxy-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]phosphoryl]oxypotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.46 |
| Formel vægt | 497.9943 |