Få mere at vide
Skytec™ TRC750 Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 30274617 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274617 X-Large
30274555 Lille
30274522 Medium
30274576 Større
30274607 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274617 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00080EJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1187.34 DKK
    726.88 DKK / 10 par
    Spare 460.46 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fuldt nedsænket latexhandske, der tilbyder høj snit og vandbeskyttelse, komfort og fleksibilitet. Ideelt til at arbejde i fugtige forhold.
  • Højtskærende fuldt belagt latexhandske
  • Skæreresistent: Niveau E / A5
  • 13 g foring med HPPE på indersiden giver snitbeskyttelse
  • Fuldt indkapslet stål og nylon på ydersiden styrker beskyttelsen mod grater og skarpe kanter
  • Dobbelt dyppet latex (glat latex fuldt belagt/skumlatex håndflade) giver fremragende vandbeskyttelse og godt greb under våde forhold
  • Kontaktvarmebeskyttelse op til 100 °C i en kort periode (15 sec. max.)
  • Sømløst strik forhindrer irritation
  • Elastisk håndled giver en sikker pasform
  • RCS (Recycled Claim Standard) certificeret
  • 1 par = 1 genanvendt 500 ml PET flaske
  • 29 g reduceretCO2 vs. jomfruelig polyester-alternativ
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 3X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Latex
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau E
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Nej
Materiale Nylon
Produkttype Skæresikre handsker
Størrelse X-Large
EN388 Standard 3X43E
Liner materiale HPPE, stålfiber
Længde (metrisk) 270 mm