Få mere at vide
Skytec™ TRC715 Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 30274640 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274640 Større
30274509 Lille
30274598 Medium
30274596 X-Large
30274626 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274640 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1153.42 DKK
    706.12 DKK / 10 par
    Spare 447.30 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fremragende skæremodstand, der giver beskyttelse i højrisikoapplikationer. Åndbar, langtidsholdbar og fleksibel handske, der giver fremragende greb under olieagtige forhold.
  • Genanvendt polyester
  • HPPE indvendigt giver komfort og beskyttelse
  • Fuldt indkapslet stål med genbrugt polyester på ydersiden styrker beskyttelsen mod grater og skarpe kanter
  • Mikroskum nitrilbelægning giver fremragende greb, samtidig med at varm luft og fugt fra indersiden slipper ud
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Belægningsmateriale Skumnitril
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau E
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Stålfiber
Produkttype Skæresikre handsker
Størrelse Større
EN388 Standard 4X43E
Liner materiale HPPE, genanvendt polyester
Længde (metrisk) 255 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.