Få mere at vide
Skytec™ TRC715 Sikkerhedshandsker
Beskrivelse
- Genanvendt polyester
- HPPE indvendigt giver komfort og beskyttelse
- Fuldt indkapslet stål med genbrugt polyester på ydersiden styrker beskyttelsen mod grater og skarpe kanter
- Mikroskum nitrilbelægning giver fremragende greb, samtidig med at varm luft og fugt fra indersiden slipper ud
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E |
| Belægningsmateriale | Skumnitril |
| Farve | Grøn, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau E |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Stålfiber |
| Produkttype | Skæresikre handsker |
| Størrelse | Lille |
| EN388 Standard | 4X43E |
| Vis mere |