Få mere at vide
TRC051384, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493518 10 mg
16460936 200 mg
16446247 5 mg
16414666 100 mg
16409966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101712
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRC051384
CAS 867164-40-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H31N5O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Molekylvægt (g/mol) 465.54
Formel vægt 465.54
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation