missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trazodone N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trazodone N-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O2/c20-16-5-3-6-17(15-16)22-10-13-25(27,14-11-22)12-4-9-24-19(26)23-8-2-1-7-18(23)21-24/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2 |
| Formel vægt | 387.1462 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?