Få mere at vide
Trazodone Isobutyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-chlorophenyl)-4-[3-(2-methylpropoxy)propyl]piperazine |
| CAS | 2470436-00-9 |
| Molekylær formel | C17 H27 Cl N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Trazodone Isobutyl Ether Analog |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27ClN2O/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)COCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 1-(3-chlorophenyl)-4-[3-(2-methylpropoxy)propyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.862 |
| Formel vægt | 310.181 |