Få mere at vide
Trazodone Hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474772 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11474772 1 g
1 options
Artikelnummer. 11474772 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219151801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
CAS 25332-39-2
Molekylær formel C19H23Cl2N5O
Mængde 1 g
Synonym trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
InChI nøgle OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 408.327
PubChem CID 62935
ChEBI CHEBI:9655