Få mere at vide
Trazodonhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trazodone Hydrochloride |
| CAS | 25332-39-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trazodone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 Cl N5 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Vis mere |