Få mere at vide
Trazodon.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460818
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460818 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460818 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTZD1373HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Trazodon.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trazodone Hydrochloride
CAS 25332-39-2
Analyt- eller komponentnavne Trazodone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9 CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8 CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
IUPAC navn 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4] triazolo[4,3-a]pyridin-3-one; hydrochlorid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 408.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 407.128 g/mol