Få mere at vide
Trazodone-d6 HCl (propyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1181578-71-1 |
| Molekylær formel | C19 2H6 H16 Cl N5 O . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15 H,4,8,10-14H2;1 H/i4D2,8D2,10D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(N1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O |
| IUPAC navn | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.36 |
| Formel vægt | 413.1656 g/mol |
| Vis mere |