Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bakker til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. p-6474923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Flaskebakke
Rørbakke
Til brug med (udstyr):
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 27L rystevandsbad
Præcisionsrystevandbade
Størrelse:
13 til 25 mm
25 ml
50 ml
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15325917
Brand: Thermo Scientific™ 3161597
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold reagensglas og kolber på plads med bakker til præcisionsvandbade.
Hold reagensglas og kolber på plads med bakker til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Reagensglasbakke
  • Måler 5 x 10,2 tommer. (12,7 x 25,9 cm)
  • Holder 10-13 til 25 mm reagensglas
Flaskebakker
  • Måler 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 tommer)
  • 25 ml kolbebakke rummer 18 clips
  • 50 ml kolbebakke rummer 10 clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL, 50 mL
Til brug med (udstyr) Præcisionsrystevandbade
Rystende bevægelse Gengældende
Type Rørbakke
Materiale Rustfrit stål
Størrelse 13 til 25 mm