Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bakker til Precision™ Vandbade
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Flaskebakke
Rørbakke
Til brug med (udstyr):
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 27L rystevandsbad
Præcisionsrystevandbade
Størrelse:
13 til 25 mm
25 ml
50 ml
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hold reagensglas og kolber på plads med bakker til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Reagensglasbakke
- Måler 5 x 10,2 tommer. (12,7 x 25,9 cm)
- Holder 10-13 til 25 mm reagensglas
Flaskebakker
- Måler 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 tommer)
- 25 ml kolbebakke rummer 18 clips
- 50 ml kolbebakke rummer 10 clips
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL, 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | Præcisions 15L rystevandsbade |
| Rystende bevægelse | Gengældende |
| Type | Flaskebakke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Størrelse | Lille |