Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bakker til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15325917 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Flaskebakke
Rørbakke
Til brug med (udstyr):
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 27L rystevandsbad
Præcisionsrystevandbade
Størrelse:
13 til 25 mm
25 ml
50 ml
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Størrelse unitSize
15325917 Rørbakke Præcisionsrystevandbade 13 til 25 mm Hver
15335917 Flaskebakke Præcisionsrystevandbade 25 ml Hver
15345917 Flaskebakke Præcisionsrystevandbade 50 ml Hver
15325927 Flaskebakke Præcisions 15L rystevandsbade Lille Hver
15335927 Flaskebakke Præcisions 27L rystevandsbad Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15325917 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3161597
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold reagensglas og kolber på plads med bakker til præcisionsvandbade.
Hold reagensglas og kolber på plads med bakker til Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Reagensglasbakke
  • Måler 5 x 10,2 tommer. (12,7 x 25,9 cm)
  • Holder 10-13 til 25 mm reagensglas
Flaskebakker
  • Måler 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 tommer)
  • 25 ml kolbebakke rummer 18 clips
  • 50 ml kolbebakke rummer 10 clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL, 50 mL
Til brug med (udstyr) Præcisionsrystevandbade
Rystende bevægelse Gengældende
Type Rørbakke
Materiale Rustfrit stål
Størrelse 13 til 25 mm