Få mere at vide
Jenway™ TrayCell fiberoptisk kuvette
Beskrivelse
- Fiberoptisk kuvette
- Kompatibel med Genova Plus, 6705 og 6715 spektrofotometre
- Inkluderer to hætter til 0,2 og 1 mm banelængder
- Fejl ved lysvej:± 0,02 mm
- Kapacitet: 0,7 til 5 μL
- Bølgelængdeområde: 190 til 1100 nm
- Maksimal temperatur: 50 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Kapacitet (metrisk) | 0,7 til 5μ L |
| Vejlængde | 0,2 eller 1 mm |
| Bølgelængdeområde | 190 til 1100 nm |