Få mere at vide
Stevanato Group Bakke Rotationsværktøj fra DWK Life Sciences™
Artikelnummer. 17870535
Artikelnummer. 17870535 Leverandør Stevanato Group Leverandørnr. SP47004493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4215.00 DKK
    3699.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 515.39 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Bakke rotationsværktøj til brug med EZ-fill™ Hætteglas.
  • Bakke-rotationsværktøj til reorientering af hætteglas (hals ned til hals op)
  • Forbedrer arbejdsgangen ved at hjælpe med iscenesættelse af hætteglas
Tekniske data
Produkttype Bakkerotationsværktøj