Få mere at vide
Traxoprodil, MedChemExpress
Description
Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Traxoprodil |
| CAS | 134234-12-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (190.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | OC1(C2=CC=CC=C2)CCN([C@@H](C)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.42 |
| Formel vægt | 327.42 |
| Show More |