Få mere at vide
Travoprost, Mikromol™
Artikelnummer. 17960396
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17960396 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17960396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3000.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Travoprost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Travoprost
CAS 157283-68-6
Analyt- eller komponentnavne Travoprost
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H35 F3 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-(5Z)-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3R*),3alpha,5alpha]]-7-[3,5-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-butenyl]cyclopentyl]-5-Heptenoic acid 1-methylethyl ester, AL 6221, Travaprost, Travatan, Travatanz, Travoprost
InChI formel InChI=1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoate
Molekylvægt (g/mol) 500.55
Mængde 50 mg
Formel vægt 500.2386 g/mol