Få mere at vide
Traumatic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Traumatic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+ |
| Formel vægt | 228.1362 |