missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Trastuzumab

Artikelnummer. 16402288
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16402288 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16402288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9907

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Trastuzumab is a humanized IgG1 monoclonal antibody for patients with invasive breast cancers that overexpress HER2. Trastuzumab has the potential for HER2 Positive Metastatic Breast Cancer and HER2 Positive Gastric Cancer research.

Tekniske data

Antigen EGFR
Mængde 5 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 180288-69-1
Renhed eller kvalitetsklasse 99.2%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.