Få mere at vide
Trapidil, Mikromol™
Artikelnummer. 30049138
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049138 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049138 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3502.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trapidil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trapidil
CAS 15421-84-8
Analyt- eller komponentnavne Trapidil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trapidil, N,N-Diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, s-Triazolo[1,5-a]pyrimidine, 7-(diethylamino)-5-methyl- (6CI,8CI), 4-(Diethylamino)-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 5-Methyl-7-(diethylamino)-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-(diethylamino)-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, AR 12008, Avantrin, Rocornal, Trapidil, Trapymin, Trapymine
InChI formel InChI=1S/C10H15N5/c1-4-14(5-2)9-6-8(3)13-10-11-7-12-15(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCN(CC)c1cc(C)nc2ncnn12
IUPAC navn N,N-diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Molekylvægt (g/mol) 205.26
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.1327 g/mol