missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trapidil, MedChemExpress
Beskrivelse
Trapidil is a vasodilator, is an antiplatelet drug with specific platelet-derived growth factor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trapidil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15421-84-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H15N5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AR-12008 |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 105 mg/mL (511.55 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?