missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tranylcypromine USP Related Compound A (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Tranylcypromine USP Related Compound A (as Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 54779-58-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride (cis-Tranylcypromine Hydrochloride), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1R,2R)-rel-, Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, cis-, cis-Tranylcypromine hydrochloride, rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1C[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?