Få mere at vide
Tranylcypromine Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 18060890
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060890 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060890 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1687.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tranylcypromine Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranylcypromine Sulfate
CAS 13492-01-8
Analyt- eller komponentnavne Tranylcypromine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C9 H11 N . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanamine, 2-phenyl-, (1R,2S)-rel-, sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-, sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-(+/-)-, sulfate (2:1), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, sulfate (2:1), trans-(+/-)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1
SMIL N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (1R,2S)-2-phenylcyclopropan-1-amine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 364.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 364.1457 g/mol