Få mere at vide
Tranylcypromine Sulfate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458347
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458347 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458347 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1687.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranylcypromine Sulfate
CAS 13492-01-8
Analyt- eller komponentnavne Tranylcypromine Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C9 H11 N . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclopropanamine, 2-phenyl-, (1R,2S)-rel-, sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-, sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-(+/-)-, sulfate (2:1), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, sulfate (2:1), trans-(+/-)- (8CI)
InChI formel InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1
Løsningstype Neat
SMIL N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (1R,2S)-2-phenylcyclopropan-1-amine;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 364.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 364.1457 g/mol